Learn More
furazolidona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316427 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30316427 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC13970200100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furazolidone
CAS 67-45-8
Nombres de analitos o componentes Furazolidone
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C8 H7 N3 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Oxazolidinone, 3-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]-, 2-Oxazolidinone, 3-[(5-nitrofurfurylidene)amino]- (8CI), 3-(5-aci-Nitro-2(5H)-furylidenemethylimino)-2-oxooxazolidinium hydroxide, inner salt (6CI), 3-[[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]amino]-2-oxazolidinone, 2-Furanmethanimine, 5-nitro-N-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-, 3-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]-2-oxazolidinone, Dependal-M, Diafuron, Foroxone, Furaxon, Furaxone, Furazol, Furazolidinone, Furazolidon, Furazon, Furidon, Furovag, Furox, Furoxal, Furoxane, Furoxon, Furoxone, Furoxone Swine Mix, Furozolidine, Giardil, Giarlam, Medaron, N-(5-Nitro-2-furfurylidene)-3-amino-2-oxazolidone, NF 180, NSC 6469, Neftin, Nicolen, Nifulidone, Nitrofurazolidone, Nitrofuroxon, Optazol, Ortazol, Puradin, Roptazol, Tikofuran, Trifurox
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7N3O5/c12-8-10(3-4-15-8)9-5-6-1-2-7(16-6)11(13)14/h1-2,5H,3-4H2/b9-5+
SMILES [O-][N+](=O)c1oc(\C=N\N2CCOC2=O)cc1
Nombre IUPAC 3-[(E)-(5-Nitrofuran-2-il)metilidenoamino]-1,3-oxazolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 225.16
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 225,0386 g/mol