Learn More
Thermo Scientific™ Discos de Furazolidona
Descripción
Diferencie micrococos y estafilococos con los discos de furazolidona Thermo Scientific™ Oxoid™. La furazolidona es un agente antibacteriano nitrofurano. La prueba de susceptibilidad a furazilidona es un método fiable para la diferenciación de micrococos (resistentes) y estafilococos (sensibles).1
Los estafilococos y micrococos son grampositivos, no motiles, no tienen esporas y catalizan cocos positivos. Ambos microrganismos forman la flora normal de la piel y las membranas mucosas del hombre y los animales, los miembros del género estafilococos están asociados con las infecciones clínicas, los miembros de micrococos rara vez están involucrados en infecciones.
Utilice discos de Furazolidona como un método rápido y fiable para la diferenciación de micrococos y estafilococos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad. Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Utilice discos de Furazolidona como un método rápido y fiable para la diferenciación de micrococos y estafilococos.
- Resultados rápidos
- Resultados fiables
- Formato de cartucho sencillo y listo para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad. Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De -20 °C a +8 °C |
| Descripción | Discos de Furazolidona |
| Analitos detectables | estafilococo |
| Formato | Disk, Cartucho |
| Tipo | Disco de furazolidona |
| Tipo de empaquetado | 5 carro/paquete. |
| Cantidad | 50 discos/cartucho (250 discos/pack) |