Learn More
Furazolidona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495766 100 g 100 g
11485766 25 g 25 g
11405776 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20834.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 67-45-8 | C8H7N3O5 | 225.16 g/mol
Monoamine oxidase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-45-8
Fórmula molecular C8H7N3O5
Peso molecular (g/mol) 225.16
Número MDL MFCD00010550
Clave InChI PLHJDBGFXBMTGZ-WEVVVXLNSA-N
Sinónimo furazolidone, furoxone, nitrofurazolidone, furazolidine, nitrofuroxon, furazolidon, diafuron, furaxone, furazol, furazon
PubChem CID 5323714
Nombre IUPAC 3-[(E)-(5-Nitrofuran-2-il)metilidenoamino]-1,3-oxazolidin-2-ona
SMILES C1COC(=O)N1N=CC2=CC=C(O2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furazolidone
Punto de fusión 254°C to 256°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.16
Porcentaje de pureza 98%