Learn More
Furaprofen, MedChemExpress
Código de producto. 16452448
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16452448 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16452448 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00213
MedChemExpress Furaprofen (R803) is an effective HCV replication inhibitor. Furaprofen (R803) is substantially more potent against genotype 1a and 1b replicons (EC50, ∼30 nM) than against the genotype 2a replicon (EC50, ∼1,000 nM).
Furaprofen (R803) is an effective HCV replication inhibitor. Furaprofen (R803) is substantially more potent against genotype 1a and 1b replicons (EC50, ∼30 nM) than against the genotype 2a replicon (EC50, ∼1,000 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furaprofen
CAS 67700-30-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo R803
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (938.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C(C1=CC=CC2=C1OC=C2C3=CC=CC=C3)C)=O
Peso molecular (g/mol) 266.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.29
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus