Learn More
Furano-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Furan D4 |
| CAS | 6142-90-1 |
| Fórmula molecular | C4 2H4 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Furan-2,3,4,5-d4, Furan D4 (7CI,8CI,9CI), Perdeuteriofuran, Tetradeuteriofuran |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1oc([2H])c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5-tetradeuteriofurano |
| Peso molecular (g/mol) | 72.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 72.0513 |