Learn More
Furano-d4, CDN
Código de producto. 30321007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30321007 5 g
30309406 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30321007 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND01845G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furan D4
CAS 6142-90-1
Fórmula molecular C4 2H4 O
Cantidad 5 g
Sinónimo Furan-2,3,4,5-d4, Furan-d4 (7 CI,8 CI,9 CI), Perdeuteriofuran, Tetradeuteriofuran
Fórmula InChI InChI=1 S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1oc([2 H])c([2 H])c1[2 H]
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetradeuteriofurano
Peso molecular (g/mol) 72.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.0513 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity