Learn More
Furano, + 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10676382 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
250 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10676382 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10317940 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10056393 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10676382 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181112500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.20€
    31.65€ / 250 ml
    Ahorro 5.55€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 110-00-9 | C4H4O | 68.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-00-9 , 128-37-0
Fórmula molecular C4H4O
Peso molecular (g/mol) 68.08
Número MDL MFCD00003222
Clave InChI YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo divinylene oxide, furfuran, tetrole, oxole, oxacyclopentadiene, furane, 1,4-epoxy-1,3-butadiene, axole, rcra waste number u124, furfurane
PubChem CID 8029
ChEBI CHEBI:35559
Nombre IUPAC furano
SMILES O1C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furan
Punto de fusión -85.6°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9360g/mL
Punto de ebullición 31.3°C
Temperatura de inflamación −35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.05% max. (Furfural) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4197 to 1.4217
Cantidad 250 mL
Número UN 2389
Beilstein 17, 27
Fieser 07,161; 09,227; 10,187; 13,173
Índice Merck 15, 4325
Gravedad específica 0.936
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether and aceton,hydrolysis in water
Estabilizante 0.025 to 0.04% BHT
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.06
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Furan, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.