Learn More
Furano, 99 %, estabilizado con aprox. 250 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424444 2.5 L 2500 ml
11404444 100 mL 100 ml
11414444 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11424444 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13102.0F
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 110-00-9 | C4H4O | 68.08 g/mol
Furan has an important biological properties and pharmacological activity. Its iodinated lipophilic derivative is widely used in the treatment of ventricular and arterial fibrillation. Its derivatives are used as inhibitors of biofilm formation for several bacterial species, as well as possess quorum-sensing inhibitory activities. 2-methylfuran and 2,5-dimethylfuran are used as lignocellulosic biofuels. Its resin is used to stop sand production in underground gas storage wells. It undergo Diels-Alder reaction with arynes to give derivatives of dihydronaphthalenes which are useful intermediates in synthesis of other polycyclic aromatic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El furano tiene importantes propiedades biológicas y actividad farmacológica. Su derivado lipofílico yodado se utiliza ampliamente en el tratamiento de la fibrilación ventricular y arterial. Sus derivados se utilizan como inhibidores de la formación de biopelículas para varias especies bacterianas, además de poseer actividades inhibitorias de detección de quórum. El 2-metilfurano y el 2,5-dimetilfurano se utilizan como biocombustibles lignocelulósicos. Su resina se utiliza para detener la producción de arena en pozos subterráneos de almacenamiento de gas. Se somete a la reacción de Diels-Alder con arinos para dar derivados de dihidronaftalenos que son útiles intermediarios en la síntesis de otros compuestos aromáticos policíclicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en disolventes orgánicos comunes, incluidos alcohol, éter y acetona.
Notas
Sensible a la luz, el calor y el aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-00-9
Fórmula molecular C4H4O
Peso molecular (g/mol) 68.08
Número MDL MFCD00003222
Clave InChI YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo divinylene oxide, furfuran, tetrole, oxole, oxacyclopentadiene, furane, 1,4-epoxy-1,3-butadiene, axole, rcra waste number u124, furfurane
PubChem CID 8029
ChEBI CHEBI:35559
Nombre IUPAC furano
SMILES O1C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furan
Nombre de nota stabilized with ∼250 ppm BHT
Punto de fusión -86°C
Densidad 0.936
Punto de ebullición 32°C to 33°C
Temperatura de inflamación -35°C
Índice de refracción 1.422
Cantidad 2.5 L
Número UN UN2389
Beilstein 103221
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,4296
Información de solubilidad Slightly soluble aq. soln.. Soluble in common organic solvents,including alcohol,ether and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Liquid