Learn More
Furano (98%), TRC
Código de producto. 30395449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395449 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30395449 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF863650100MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furan
CAS 110-00-9
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C4 H4 O
Cantidad 100 mg
Sinónimo Divinylene oxide, Furfuran, Oxacyclopentadiene, Oxole, Tetrole
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
SMILES o1cccc1
Nombre IUPAC furano
Peso molecular (g/mol) 68.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.0262
Porcentaje de pureza >95