Learn More
Cloruro de furan-3-sulfonilo, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10620124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10620124 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10125773 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10620124 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC02103CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 52665-49-3
Fórmula molecular C4H3ClO3S
Peso molecular (g/mol) 166.575
Número MDL MFCD08271875
Clave InChI PCBBEIXTVWWTAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-furansulfonyl chloride, furan-3-sulfonylchloride, chloro-3-furylsulfone, 3-furansulfonylchlorid, 3-furansulfonylchloride, 3-furylsulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl furan, 3-furansulfonyl chloride;, 3-furanylsulfonyl chloride, 3-furylsulfonyl chloride;
PubChem CID 22179302
Nombre IUPAC cloruro de furan-3-sulfonilo
SMILES C1=COC=C1S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furan-3-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.58
Porcentaje de pureza 97%