Learn More
Furano-3-metanol-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Furan-3-methanol-d2 |
| CAS | 1216686-59-7 |
| Fórmula molecular | C5 2H2 H4 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Dideuterio-furan-3-ylmethanol, Furan-3-methanol-d2, 3-Furanmethan-α,α-d2-ol, 3-Hydroxymethylfuran-d2, 3-(Hydroxymethyl)furan-D2 (hydroxymethyl-D2) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4,6H,3H2/i3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)c1cocc1 |
| Nombre IUPAC | dideuterio(furan-3-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 100.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0493 |