Learn More
Ácido furan-3-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359815 5 g 5 g
11349815 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359815 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19834.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55552-70-0 | C4H5BO3 | 111.89 g/mol
Furan-3-boronic acid use furan-3-boronic acid as our coupling partner in many reactions. A chitosan uricase (UOx)-poly (furan-3-boronic acid)(PFBA)-Pd nanoparticles (PdNPs)/plated Pd (Pd plate)/multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs)/Au electrode was prepared for fabricating an amperometric biosensor and a biofuel cell (BFC) of uric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido furano-3-borónico usa el ácido furano-3-borónico como nuestro socio de acoplamiento en muchas reacciones. Sepreparó un electrodo de quitosano uricasa (UOx)-poli (ácido furano-3-borónico)(PFBA)-PD nanopartículas (PdNPs)/Pd chapado (placa Pd)/nanotubos de carbono multiamurallados (MWCNTs)/Au para fabricar un biosensor amperométrico y una célula de biocombustible (BFC) de ácido úrico.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55552-70-0
Fórmula molecular C4H5BO3
Peso molecular (g/mol) 111.89
Número MDL MFCD01319007
Clave InChI CYEFKCRAAGLNHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furan-3-boronic acid, 3-furanboronic acid, 3-furylboronic acid, furan-3-yl boronic acid, 3-furanylboronic acid, furan-3-ylboranediol, 3-furan boronic acid, furan-3-yl-3-boronic acid, furan-3-yl-boronic acid, boronic acid, 3-furanyl
PubChem CID 2734358
Nombre IUPAC (Furano-3-il)ácido borónico
SMILES OB(O)C1=COC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furan-3-boronic acid
Punto de fusión 139°C to 144°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1635653
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.89
Porcentaje de pureza 97%