Learn More
Furan-2-ilmetil-fenetil-amina, TRC
Código de producto. 30400663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400663 100 mg
30395955 500 mg
30402460 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30400663 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF864208100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4439-55-8
Fórmula molecular C13H15NO
Peso molecular (g/mol) 201.26
Sinónimo N-(2-Phenylethyl)-2-furanmethanamine, (Furan-2-ylmethyl)(2-phenylethyl)amine, [(Furan-2-yl)methyl](2-phenylethyl)amine, N-phenethyl-Furfurylamine
SMILES C(Cc1ccccc1)NCc2occc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furan-2-ylmethyl-phenethyl-amine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15NO/c1-2-5-12(6-3-1)8-9-14-11-13-7-4-10-15-13/h1-7,10,14H,8-9,11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.1154