Learn More
Ácido furán-2-borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Furan-2-boronic acid |
| CAS | 13331-23-2 |
| Fórmula molecular | C4H5BO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5BO3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3,6-7H |
| SMILES | OB(O)c1occc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 111.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0332 |