Learn More
Éster de pinacol del ácido furano-2-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11304985 1 g 1 g
11314985 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11304985 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18366.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 374790-93-9 | C10H15BO3 | 194.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 374790-93-9
Fórmula molecular C10H15BO3
Peso molecular (g/mol) 194.04
Número MDL MFCD02094008
Clave InChI GWEWQKZABZXLJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-furanboronic acid pinacol ester, furan-2-boronic acid pinacol ester, 2-2-furanyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-furan-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, furan-2-boronic acid pinacol cyclic ester, 2-2-furyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2'-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan, 1,3,2-dioxaborolane, 2-2-furanyl-4,4,5,5-tetramethyl, zlchem 693, pubchem18440
PubChem CID 11356013
Nombre IUPAC 2-(furan-2-il)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furan-2-boronic acid pinacol ester
Índice de refracción 1.472
Cantidad 1 g
Beilstein 9045028
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.04
Porcentaje de pureza 98%