Learn More
Ácido furan-2-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496686 1 g 1 g
11406696 5 g 5 g
11416696 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23842.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13331-23-2 | C4H5BO3 | 111.891 g/mol
It is used in Suzuki reaction for generalized route for the synthesis of β-furyl-α,β-unsaturated aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la reacción de Suzuki para la vía general de síntesis de aldehídos β-furil-α,β-insaturados.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13331-23-2
Fórmula molecular C4H5BO3
Peso molecular (g/mol) 111.891
Número MDL MFCD00799544
Clave InChI PZJSZBJLOWMDRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-furanboronic acid, furan-2-boronic acid, 2-furylboronic acid, 2-furanylboronic acid, furan-2-ylboranediol, furan 2-boronic acid, 2-furan boronic acid, furan-2-yl boronic acid, boronic acid, furanyl, 2furylboronic acid
PubChem CID 2734357
Nombre IUPAC ácido furan-2-ilborónico
SMILES B(C1=CC=CO1)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furan-2-boronic acid
Punto de fusión ∼120°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 112370
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.89
Porcentaje de pureza 97%