Learn More
Ácido furano-2-acético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15577519 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15577519 5 g 5 g
15567519 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15577519 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458390050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2745-26-8 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2745-26-8
Fórmula molecular C6H6O3
Peso molecular (g/mol) 126.11
Clave InChI VYSRZETUSAOIMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-furan-2-yl acetic acid, 2-furanacetic acid, 2-furylacetic acid, furan-2-acetic acid, furylacetic acid, unii-c2xfe1jto5, 2-furylaceticacid, furan-2-yl-acetic acid, c2xfe1jto5, 2-2-furyl acetic acid
PubChem CID 75974
Nombre IUPAC Ácido 2-(furan-2-il)acético
SMILES C1=COC(=C1)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furan-2-acetic acid
Punto de fusión 64.0°C to 69.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Furan-2-acetic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.