Learn More
Furan-2,5-dicarbohidrazida, TRC
Código de producto. 30405876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405876 500 mg
30395448 50 mg
30399438 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405876 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF840295500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26095-97-6
Fórmula molecular C6H8N4O3
Peso molecular (g/mol) 184.15
Nombre IUPAC Furano-2,5-dicarbohidrazida
SMILES NNC(=O)c1oc(cc1)C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furan-2,5-dicarbohydrazide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N4O3/c7-9-5(11)3-1-2-4(13-3)6(12)10-8/h1-2H,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0596