Learn More
Furano 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Furan |
| CAS | 110-00-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Furan |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C4 H4 O |
| Concentración | 1000 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H |
| SMILES | o1cccc1 |
| Nombre IUPAC | furano |
| Mostrar más |