Learn More
Furamida, TRC
Código de producto. 30401861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401861 100 mg
30400928 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30401861 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF861000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3736-81-0
Fórmula molecular C14 H11 Cl2 N O4
Peso molecular (g/mol) 328.15
Sinónimo 2-Furancarboxylic acid, 4-[(dichloroacetyl)methylamino]phenyl ester, 2-Furoic acid, ester with 2,2-dichloro-4'-hydroxy-N-methylacetanilide, Furoic acid, ester with 2,2-dichloro-4'-hydroxy-N-methylacetanilide, Acetanilide, 2,2-dichloro-4'-hydroxy-N-methyl-, 2-furoate (ester), 4-Hydroxy-N-methyl dichloroacetanilide 2-furoate, 8073 CB, Amebiazol, Dichlofurazol, Diclofurazol, Diloxanid furoate, Diloxanide furoate, Entamide 2-furoate, Entamide furoate, Furamide, Furamide (amebicide), Furentomin, Histomibal, Miforon
Nombre IUPAC [4-[(2,2-dicloroacetil)-metilamino]fenil] furano-2-carboxilato
SMILES CN(C(=O)C(Cl)Cl)c1ccc(OC(=O)c2occc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diloxanide Furoate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11Cl2NO4/c1-17(13(18)12(15)16)9-4-6-10(7-5-9)21-14(19)11-3-2-8-20-11/h2-8,12H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.0065