Learn More
Furametpir 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30319494 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319494 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13964000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furametpyr
CAS 123572-88-3
Nombres de analitos o componentes Furametpyr
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H20 Cl N3 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20ClN3O2/c1-9-13(15(18)21(5)20-9)16(22)19-12-8-6-7-11-14(12)10(2)23-17(11,3)4/h6-8,10H,1-5H3,(H,19,22)
SMILES CC1OC(C)(C)c2cccc(NC(=O)c3c(C)nn(C)c3Cl)c12
Nombre IUPAC 5-cloro-1,3-dimetil-N-(1,1,3-trimetil-3H-2-benzofuran-4-il)pirazol-4-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 333.81
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.1244 g/mol