Learn More
Furaltadone hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16418646
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16418646 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16418646 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1148
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Furaltadone hydrochloride, a nitrofuran drug, has the potential for the study in infections of chickens with salmonella enteritidis. Furaltadone is inhibitory and bactericidal in vitro for staphylococci .
Furaltadone hydrochloride, a nitrofuran drug, has the potential for the study in infections of chickens with salmonella enteritidis. Furaltadone is inhibitory and bactericidal in vitro for staphylococci .
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furaltadone hydrochloride
CAS 3759-92-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H17ClN4O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo Altafur hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (46.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC(CN2CCOCC2)CN1/N=C/C3=CC=C([N+]([O-])=O)O3.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 360.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.75
Porcentaje de pureza 98.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation