Learn More
Furaltadona-d5, TRC
Código de producto. 30396129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396129 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30396129 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF86340310MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furaltadone-d5
CAS 1015855-64-7
Fórmula molecular C13 D5 H11 N4 O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo 5-(4-Morpholinylmethyl-d2)-3-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]-2-oxazolidinone-4,4,5-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N4O6/c18-13-16(14-7-10-1-2-12(22-10)17(19)20)9-11(23-13)8-15-3-5-21-6-4-15/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2/b14-7+/i8D2,9D2,11D
SMILES [2H]C([2H])(N1CCOCC1)C2([2H])OC(=O)N(\N=C\c3oc(cc3)[N+](=O)[O-])C2([2H])[2H]
Nombre IUPAC 4,4,5-trideuterio-5-[dideuterio(morfolin-4-il)metil]-3-[(E)-(5-nitrofuran-2-il)metilideneamino]-1,3-oxazolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 329.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.138