Learn More
Furaltadona 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30321255 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321255 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13962900AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furaltadone
CAS 139-91-3
Nombres de analitos o componentes Furaltadone
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C13 H16 N4 O6
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Oxazolidinone, 5-(4-morpholinylmethyl)-3-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]-, 2-Oxazolidinone, 5-(morpholinomethyl)-3-[(5-nitrofurfurylidene)amino]- (6CI,7CI,8CI), 3-(5-Nitro-2-furfurylideneamino)-5-(4-morpholinomethyl)-2-oxazolidone, 5-(4-Morpholinomethyl)-3-(5-nitro-2-furfurylideneamino)-2-oxazolidinone, 5-(N-Morpholinomethyl)-3-(5-nitrofurfurylideneamino)-2-oxazolidone, 5-Morpholinomethyl-3-(5-nitrofurfurylidenamino)-2-oxazolidone, 5-Morpholinomethyl-3-(5-nitrofurfurylideneamino)-2-oxazolidinone, 5-Morpholinomethyl-3-(5-nitrofurfurylideneamino)-2-oxazolidone, 5-Morpholinomethyl-3-(5-nitrofurfurylideneamino)oxazolidone, Altabactina, Altafur, Anauran, F 150, Fur-Novo, Furaltadon, Furaltadone, Furantoina, Furazolin, Furazoline, Furitale, Furlate, Furlidon, Furmethanol, Furmethonol, Furmetonol, Furmetox, Ibifur, Medifuran, N-(5-Nitro-2-furylidene)-3-amino-5-(N'-morpholinomethyl)-2-oxazolidone, NF 260, NSC 42388, Nitraldone, Nitrofurmethone, Nitrofurmeton, Otifuril, Sepsinol, Ultrafur, Unifur, Valsyn
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N4O6/c18-13-16(14-7-10-1-2-12(22-10)17(19)20)9-11(23-13)8-15-3-5-21-6-4-15/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2
SMILES [O-][N+](=O)c1oc(C=NN2CC(CN3CCOCC3)OC2=O)cc1
Nombre IUPAC 5-(morfolin-4-ilmetil)-3-[(5-nitrofuran-2-il)metilideneamino]-1,3-oxazolidin-2-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 324.29
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.107 g/mol