Learn More
Furagin, MedChemExpress
Código de producto. 16451979
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16451979 1 g 1 g
16400668 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16451979 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY77036
MedChemExpress Furagin, nitrofurantoin analog, is an anti-bacterial agent.
Furagin, nitrofurantoin analog, is an anti-bacterial agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furagin
Forma física Solid
CAS 1672-88-4
Color Yellow
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H8N4O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Furazidine Furazidin
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (94.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1NC(CN1/N=C/C=C/C2=CC=C(O2)[N+]([O-])=O)=O
Peso molecular (g/mol) 264.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.19
Porcentaje de pureza 98.6%