Learn More
Furafilina, TRC
Código de producto. 30009250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009250 5 mg 5 miligramos
30006049 25 mg 25 miligramos
30012570 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009250 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF8640705MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80288-49-9
Fórmula molecular C12 H12 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 260.25
Sinónimo 3-(2-furanylmethyl)-3,9-dihydro-1,8-dimethyl-1H-purine-2,6-dione
Nombre IUPAC 3-(furán-2-ilmetil)-1,8-dimetil-7H-purina-2,6-diona
SMILES CN1C(=O)N(Cc2occc2)c3nc(C)[nH]c3C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furafylline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N4O3/c1-7-13-9-10(14-7)16(6-8-4-3-5-19-8)12(18)15(2)11(9)17/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0909
Porcentaje de pureza >95%