Learn More
Furafylline, MedChemExpress
Código de producto. 16411079
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16411079 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16411079 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107204
MedChemExpress Furafylline is a potent and selective inhibitor of human cytochrome P450IA2 with an IC50 of 0.07 μM.
Furafylline is a potent and selective inhibitor of human cytochrome P450IA2 with an IC50 of 0.07 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furafylline
Forma física Solid
CAS 80288-49-9
Color Amarillo claro
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H12N4O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (48.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=C(N=C(C)N2)C(N1C)=O)CC3=CC=CO3
Peso molecular (g/mol) 260.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.25
Porcentaje de pureza 99.7%