Learn More
Tocris Bioscience™ FURA-2AM
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18054602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18054602 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18054602 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2220/1
Fluorescent Ca2+ indicator
FURA-2AM is a fluorescent ratiometric Ca2+ indicator. FURA-2AM is selective for Ca2+ over other divalent cations Mg2+, Zn2+, Fe2+ and Mn2+. FURA-2AM binds to free intracellular calcium and is used to determine [Ca2+]i concentration. This product is typically prepared in DMSO. F 127 (Cat. No. 6253) for the solubilization of FURA-2AM is also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FURA-2AM
CAS 108964-32-5
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C44H47N3O24
Formula Weight (peso de la fórmula) 1001.85
Pureza >95%
Peso molecular 1001.857