Learn More
Invitrogen™ Fura-2, sal pentapotásica, impenetrable en células
Código de producto. 10798414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10798414 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10798414 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor F1200
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fura-2, pentapotassium salt is an intracellular calcium indicator that is ratiometric and UV light-excitable.
Fura-2, pentapotassium salt is an intracellular calcium indicator that is ratiometric and UV light-excitable. This water-soluble salt form is useful for intracellular loading by microinjection, infusion from patch pipette or uptake induced by our Influx pinocytic cell-loading reagent (Cat. No. I14402).
La sal de pentapotasio Fura-2 es un indicador de calcio intracelular de alta afinidad radiométrico y excitable mediante luz UV. Esta forma de sal soluble en agua es útil para la carga intracelular mediante microinyección, infusión a partir de una pipeta de parche o absorción inducida por nuestro reactivo de carga celular pinocítica Influx(I14402).
Obtenga más información sobre los indicadores de iones, incluidos los indicadores de calcio, potasio, pH y potencial de membrana ›
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración Del 60 al 100 %
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Descripción Fura-2, sal pentapotásica, 1 mg, amarillo, sólido, peso molecular 831,99, fórmula molecular C29H22K5N3O14, detección fluorescente, impenetrable en células, almacenamiento de – 5 a – 30 °C, pureza mediante HPLC ≥ 95 % a 254 nm, para uso en microscopía de fluorescencia
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Viabilidad celular, Proliferación y función, Adquisición de imágenes de células, Pharma and Biopharma
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Tipo de producto Fura-2, sal pentapotásica
Tipo de colorante Fura-2
Excitation Wavelength Range 330 to 345 nm
Formato Sólido
Cantidad 1 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Intervalo de longitud de onda de emisión 360 to 375 nm
Longitud de onda de excitación 339 nm
Longitud de onda de emisión 364 nm