Learn More
Molecular Probes™ Fura-2 Calcium Imaging Calibration Kit (Zero to 10 mM CaEGTA, 50 μM Fura-2)
Descripción
El kit de calibración de imágenes de calcio Fura-2 está diseñado para facilitar la calibración rápida y la estandarización de microscopios de imágenes digitales. El kit contiene 11 tampones prediluidos suplementados con fura-2 50 μm (F-1200) así como microesferas de 15 μm de diámetro.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2 °C a 8 °C) y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Calibración de adquisición de imágenes de calcio |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Tipo de colorante | Reactivo de calibración de iones |
| Cantidad | 1 kit |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |