Learn More
FURA 2-AM, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
15455039 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 15455039 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62728.M^
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108964-32-5 | C44H47N3O24 | 1001.857 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Un indicador de calcio; derivado del fura2 - usado para cargar el quelante en las células
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FURA 2-AM
CAS 108964-32-5
Fórmula molecular C44H47N3O24
Número MDL MFCD00036976
Beilstein 8183748
Sinónimo Fura-2 pentakis(acetoxymethyl) ester
Clave InChI VPSRLGDRGCKUTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)OCCOC2=C(C=C3C(=C2)C=C(O3)C4=NC=C(O4)C(=O)OCOC(=O)C)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C
Nombre IUPAC acetiloximetil 2-[6-[bis[2-(acetiloximetoxi)-2-oxoetil]amino]-5-[2-[2bis[2-(acetiloximetoxi)-2-oxoetil]amino]-5-metilfenoxi]etoxi]-1-benzofurano-2-il]-1,3-oxazol-5-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 1001.857
PubChem CID 3364574
Formula Weight (peso de la fórmula) 1001.87
Sensibilidad Light sensitive
Color Amarillo
Cantidad 1 mg
Forma física Polvo