Learn More
Molecular Probes™ Fura-2, AM, penetrable en las células
Código de producto. 11524766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 x 50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1000 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11524766 20 x 50 μg 1000 microgramos
10308392 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11524766 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor F1221
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fura-2, AM, penetra en la célula
Fura-2, AM is a high affinity, intracellular calcium indicator that is ratiometric and UV light—excitable. This acetoxymethyl (AM) ester form is useful for noninvasive intracellular loading and is also available in 1 mg amounts (F-1201) and in a DMSO solution (F-1225). Cell-impermeant pentapotassium (F-1200) and pentasodium (F-6799) salt forms of the dye are available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Calcium Indicator
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Tipo de producto Indicador de calcio
Tipo de colorante Fura-2
Excitation Wavelength Range 330 to 345 nm
Cantidad 20 x 50 μg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Intervalo de longitud de onda de emisión 495 to 510 nm
Longitud de onda de excitación 335 nm
Longitud de onda de emisión 505 nm