Learn More
Invitrogen™ Fura-2, AM, penetrable en células (solución 1 mM en DMSO anhidro)
Código de producto. 10482492
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
10482492 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 10482492 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor F1225
Fura-2, AM is a high affinity, intracellular calcium indicator that is ratiometric and UV light–excitable.
Fura-2, AM es un indicador de calcio intracelular de alta afinidad radiométrico y excitable mediante luz UV. Esta forma de acetoximetil (AM) éster es útil para la carga intracelular no invasiva y está disponible en cantidades de 1 mg (F-1201) y en forma de envasado especial (F-1221). El colorante está disponible en forma de sales impermeabilizantes celulares de pentapotasio (F-1200) y pentasodio (F-6799).
Obtenga más información sobre los indicadores de iones, incluidos los indicadores de calcio, potasio, pH y potencial de membrana ›
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Fura-2 AM, 1 ml, amarillo, líquido, peso molecular 1001,86, fórmula molecular C44H47N3O24, punto de ebullición 189 °C, punto de fusión 18,4 °C, punto de inflamación 94 °C, detección fluorescente, almacenamiento de – 5 a – 30 °C, uso con microscopio de fluorescencia
Concentración Dimetilsulfóxido: del 60 al 100 %
Formato Líquido
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Para utilizar con (aplicación) Para viabilidad, proliferación y función celulares, adquisición de imágenes celulares, farmacología y biofarmacología, identificación y validación de dianas y secuencias líder, Viabilidad y proliferación celulares
Cantidad 1 mL
Tipo de producto Fura-2 AM
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Tipo de colorante A base de colorantes fluorescentes
Color Amarillo
Condiciones de envío Temperatura ambiente