Learn More
MedChemExpress Fura-2 AM
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | -20°C, protect from light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Peso molecular | 1001.85 g/mol |
| CAS | 108964-32-5 |
| Sinónimo | Fura-2 Acetoxymethyl ester |