Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos con cono NS
Código de producto. 10386161
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
45mm
55mm
70mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Tamaño de la unidad
10386161 45mm cada uno
10717331 55mm cada uno
10579971 70mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10386161 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05321001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.00€
    17.65€ / paquete de 1
    Ahorro 7.35€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Para la mezcla, vertido y almacenamiento seguro y fácil de productos químicos en el laboratorio. Los embudos Lenz Laborglasinstrumente™ con cono NS se han fabricado con vidrio borosilicatado DURAN™ duradero.
  • Embudo de adición de sólidos con ángulo de 60°
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Con cono NS, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 45mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Embudo de adición (sólidos)