Descripción
- Adaptador para embudo, control de nivel mecánico, barril doble rosca R2" BSP/G2" (m) + BCS 56x4 (m)
- Hilo en la parte superior: GL45 (m)
- Rosca en la parte inferior: "R2 BSP/G2" (m) + BCS 56x4 (m)
- Fabricado con plástico de alta calidad para un uso duradero y duradero.
- Los adaptadores se pueden combinar con todos los embudos de seguridad GL45 de las series 'ARNOLD' y 'MARCO'
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 200 L |
| Tipo de tapón | R2 BSP/G2 (m) y BCS 56 x 4 (m) a GL45 (m) |
| Capacidad (imperial) | 52,8 gal |
| Color | Gris |
| Incluye | Adaptador de embudo ARNOLD, control de nivel mecánico |
| Para utilizar con (equipo) | SCAT Embudo ARNOLD |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Control de nivel |