Learn More
SCAT™ Juego de eliminación de embudos 2 para barril
Código de producto. 17868743 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tapón:
R2 BSP/G2, BCS 56 x 4, GL45 (m)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
17868743 R2 BSP/G2, BCS 56 x 4, GL45 (m) cada uno
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17868743 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 317660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.00€
    303.48€ / paquete de 1
    Ahorro 50.52€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Robusto SCAT™ Embudos de seguridad 'ARNOLD' con adaptadores y controles de nivel mecánicos para usar en varios tambores con diferentes tipos de rosca. También disponible en variantes disipativas eléctricamente para la eliminación segura de residuos líquidos explosivos.
  • Embudos de seguridad basados en la SCAT™ Serie de embudos 'ARNOLD'
  • Juegos listos para usar compuestos por embudos de seguridad y adaptadores de barril
  • Fabricado con plástico de alta calidad para un uso duradero y resistente.
  • Los adaptadores se pueden combinar con todos los embudos de seguridad GL45 de las series 'ARNOLD' y 'MARCO'
  • Disponible para todos los tipos y tamaños de roscas comunes.
  • También disponible en material eléctricamente conductor para áreas peligrosas.
Tekniske data
Tamaño del tapón R2 BSP/G2, BCS 56 x 4, GL45 (m)
Color Azul, Blanco
Incluye Tapa, protección contra salpicaduras, 2 tamices extraíbles, adaptador, control de nivel mecánico
Para utilizar con (equipo) SCAT Embudo ARNOLD
Diámetro interior (métrico) 200 mm (embudo)
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de producto Embudo de seguridad
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.