Learn More
SCAT™ Juego de eliminación de embudos para barril
Código de producto. 17848743 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tapón:
R2 BSP/G2, BCS 56 x 4, GL45 (m)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
17848743 R2 BSP/G2, BCS 56 x 4, GL45 (m) cada uno
1 options
Código de producto. 17848743 Proveedor SCAT™ N.º de proveedor 317650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.00€
    339.01€ / paquete de 1
    Ahorro 55.99€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Robusto SCAT™ Embudos de seguridad 'ARNOLD' con adaptadores y controles de nivel mecánicos para usar en varios tambores con diferentes tipos de rosca. También disponible en variantes disipativas eléctricamente para la eliminación segura de residuos líquidos explosivos.
  • Embudos de seguridad basados en la SCAT™ Serie de embudos 'ARNOLD'
  • Juegos listos para usar compuestos por embudos de seguridad y adaptadores de barril
  • Fabricado con plástico de alta calidad para un uso duradero y resistente.
  • Los adaptadores se pueden combinar con todos los embudos de seguridad GL45 de las series 'ARNOLD' y 'MARCO'
  • Disponible para todos los tipos y tamaños de roscas comunes.
  • También disponible en material eléctricamente conductor para áreas peligrosas.
Especificaciones
Tamaño del tapón R2 BSP/G2, BCS 56 x 4, GL45 (m)
Color Negro
Incluye Tapa, protección contra salpicaduras, tamiz extraíble, cable de conexión a tierra, adaptador, control de nivel mecánico
Para utilizar con (equipo) SCAT Embudo ARNOLD
Material HDPE-EC
Tipo de producto Embudo de seguridad