Learn More
Buerkle™ Embudo, acero inoxidable
Código de producto. 16329571 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
60 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Diámetro del tubo (métrico):
8 mm
12 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Diámetro del tubo (métrico) unitSize
16329571 60 mm 8 mm cada uno
16339571 100 mm 12 mm cada uno
16349571 150 mm 12 mm cada uno
16329581 300 mm 20 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16329571 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 96040001
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El embudo, de acero inoxidable, se puede utilizar para verter y transferir fácilmente polvos de flujo libre, líquidos y medios ligeramente viscosos. Este robusto embudo de acero inoxidable se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones.
  • Para verter y transferir fácilmente polvos de flujo libre, líquidos y medios ligeramente viscosos.
  • Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
  • Un canal de aire en el tubo de descarga garantiza un flujo completo y sin obstrucciones
  • Dependiendo del diámetro, esta ayuda para el vertido es adecuada para aplicaciones de dispensación, desde pequeñas cantidades en laboratorios hasta grandes cantidades en la industria.
  • Las versiones más grandes del embudo disponen de un asa para garantizar un fácil manejo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 60 mm
Diámetro del tubo (métrico) 8 mm
Material Acero inoxidable
Certificaciones/conformidad Certificado de material
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Plata
Descripción Embudo
Para utilizar con (aplicación) Polvos de flujo libre, líquidos y medios ligeramente viscosos
Incluye 1 embudo
Cantidad 1
Diámetro del área superior (imperial) 2,36 in
Tipo de producto Embudo