Learn More
WTW™ Conjunto de embudos
Product Code. 10292401
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
CellOx Sensor de oxígeno disuelto 325
Unit Size:
cada uno
Product Code. Para utilizar con (equipo) Unit Size
10292401 CellOx Sensor de oxígeno disuelto 325 cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10292401 Supplier WTW™ Supplier No. 205710
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Tipo Conjunto de embudos
Para utilizar con (aplicación) Mediciones de DBO en botellas Winkler NS 19
Para utilizar con (equipo) CellOx Sensor de oxígeno disuelto 325
Product Title
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.