Learn More
SCAT™ Embudo con tapa y colador de acero inoxidable
Código de producto. 10725602 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Tapa y colador
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
10725602 Tapa y colador cada uno
1 options
Código de producto. 10725602 Proveedor SCAT™ N.º de proveedor 108670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00€
    222.28€ / paquete de 1
    Ahorro 20.72€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Los contenedores abiertos crean riesgos de incendio y son un peligro para la salud. Recoja los residuos líquidos de forma segura y de acuerdo con los últimos avances tecnológicos: Este embudo se caracteriza por su gran diámetro de 250 mm.
  • El colador de acero inoxidable recoge de forma segura los sólidos, como las barras de agitación magnéticas.
  • Con rosca macho R2 BSP/G2 / BCS 56x4
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 250 mm
Capacidad (métrico) 330 mL
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Altura (métrico) 240 mm
Color Negro
Descripción Embudo de PE-HD en rojo con tamiz de acero inoxidable
Incluye Tapa y colador
Tipo de producto Embudo de seguridad