Learn More
Cytiva Carcasa de embudos
Código de producto. 17194281
Change view
Click to view available options
:
150 mL
Código de producto.
17194281 150 mL
1 options
Código de producto. 17194281
Proveedor: Cytiva 4248
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Carcasa de repuesto para embudos con sello magnético exclusivo.
  • El sello magnético permite una sencilla filtración de líquidos con una sola mano con membranas compatibles
  • No está aprobada para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polifenilsulfona
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 150 mL