Learn More
Afora™ Embudo de uso general
Código de producto. 12058892
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
6 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12058892 6 ml 1 PCS
12018892 10 ml cada uno
12038892 3 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12058892 Proveedor Afora™ N.º de proveedor 6395/6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.60€
    48.54€ / paquete de 1
    Ahorro 12.06€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
Evite derrames con el embudo Afora™ de uso general. Un embudo es una tubería con una boca ancha (a menudo cónica) y un vástago estrecho.
  • De vidrio
Especificaciones
Capacidad (métrico) 6 ml
Material Vidrio
Tipo de producto Embudo