Learn More
SCAT™ Embudo de seguridad «ARNOLD» con bola y tapa, V2.0, HDPE-EC
Código de producto. 17142235 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
B83
GL45
R2
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
S95
Incluye:
Protección contra salpicaduras, 2 tamices extraíbles, cable de conexión a tierra
Protección contra salpicaduras, tamiz, cable de conexión a tierra
Protección contra salpicaduras, tamiz, cable de tierra, válvula de bola
Protector contra salpicaduras, tamiz, cable de tierra, válvula de bola, lanza
Para utilizar con (equipo):
High Flow Solution System
Recipientes de eliminación
Tamaño de la unidad:
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) Incluye Para utilizar con (equipo) unitSize
17142235 B83 Protector contra salpicaduras, tamiz, cable de tierra, válvula de bola, lanza Recipientes de eliminación cada uno
17192225 GL45 Protector contra salpicaduras, tamiz, cable de tierra, válvula de bola, lanza Recipientes de eliminación cada uno
17465053 GL45 Protector contra salpicaduras, tamiz, cable de tierra, válvula de bola, lanza High Flow Solution System cada uno
17288860 GL45 Protección contra salpicaduras, 2 tamices extraíbles, cable de conexión a tierra Recipientes de eliminación cada uno
17102245 GL45 Protección contra salpicaduras, tamiz, cable de tierra, válvula de bola Recipientes de eliminación cada uno
17172235 R2 Protección contra salpicaduras, tamiz, cable de tierra, válvula de bola Recipientes de eliminación cada uno
17162235 S50 Protector contra salpicaduras, tamiz, cable de tierra, válvula de bola, lanza Recipientes de eliminación cada uno
17112235 S51 Protector contra salpicaduras, tamiz, cable de tierra, válvula de bola, lanza Recipientes de eliminación cada uno
17122235 S55 Protector contra salpicaduras, tamiz, cable de tierra, válvula de bola, lanza Recipientes de eliminación cada uno
17182225 S60/61 Protector contra salpicaduras, tamiz, cable de tierra, válvula de bola, lanza Recipientes de eliminación cada uno
17298860 S60/61 Protección contra salpicaduras, tamiz, cable de conexión a tierra Recipientes de eliminación cada uno
17132235 S65 Protector contra salpicaduras, tamiz, cable de tierra, válvula de bola, lanza Recipientes de eliminación cada uno
17152235 S70/71 Protector contra salpicaduras, tamiz, cable de tierra, válvula de bola, lanza Recipientes de eliminación cada uno
17102235 S90 Protector contra salpicaduras, tamiz, cable de tierra, válvula de bola, lanza Recipientes de eliminación cada uno
17192235 S95 Protector contra salpicaduras, tamiz, cable de tierra, válvula de bola, lanza Recipientes de eliminación cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 17142235 Proveedor SCAT™ N.º de proveedor 317627
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00€
    186.76€ / paquete de 1
    Ahorro 17.24€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El robusto y electrostáticamente conductivo embudo de seguridad ARNOLD V2.0 con tapa y bola cumple con los más altos requisitos para la eliminación segura de residuos líquidos peligrosos debido a su combinación de dos mecanismos de seguridad independ
El embudo de seguridad ARNOLD V2.0 con tapa y válvula de bola está disponible para diferentes roscas de recipientes. Para poder producir de forma económica y respetuosa con el medio ambiente, suministramos variantes individuales con un adaptador de rosca, que no influye en la funcionalidad o la seguridad del embudo.
  • Consta de dos dispositivos de seguridad: una bola integrada en la cubeta del embudo y un anillo de sellado incorporado en la tapa con bisagra del embudo que evitan el escape de gases tóxicos o explosivos
  • Material de HDPE eléctricamente conductivo con conexión a tierra para evitar chispas
  • Tapa abisagrada con anillo de sellado para que se cierre cuando no se esté usando el embudo
  • Tamiz optimizado para extraer partículas más grandes y depositarlas en frascos de laboratorio
  • Protección contra salpicaduras mejorada con canales de aire integrados para evitar la formación de burbujas
  • Válvula de bola con mecanismo de abertura automática durante el llenado
  • Lanza de seguridad acortable individualmente para un drenaje limpio de residuos líquidos
  • Todos los componentes principales son extraíbles para facilitar la limpieza
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 200 mm (embudo)
Capacidad (métrico) 1500 mL
Material HDPE-EC
Altura (métrico) 210 cm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Negro
Para utilizar con (aplicación) Eliminación segura de residuos líquidos e inflamables
Para utilizar con (equipo) Recipientes de eliminación
Incluye Protector contra salpicaduras, tamiz, cable de tierra, válvula de bola, lanza
Diámetro del área superior (imperial) 7,9 in (embudo)
Tamaño de rosca (métrico) B83
Tipo de producto Embudo de seguridad con tapa abisagrada