Description
- Embudos de seguridad basados en la SCAT™ Serie de embudos 'ARNOLD'
- Juegos listos para usar compuestos por embudos de seguridad y adaptadores de barril
- Fabricado con plástico de alta calidad para un uso duradero y resistente.
- Los adaptadores se pueden combinar con todos los embudos de seguridad GL45 de las series 'ARNOLD' y 'MARCO'
- Disponible para todos los tipos y tamaños de roscas comunes.
- También disponible en material eléctricamente conductor para áreas peligrosas.
Specifications
Specifications
| Tamaño del tapón | S60, GL45 |
| Capacidad (métrico) | 200 L |
| Capacidad (imperial) | 52,8 gal |
| Incluye | Adaptador, control de nivel mecánico |
| Para utilizar con (equipo) | SCAT Embudo ARNOLD |
| Material | HDPE-EC |
| Tipo de producto | Adaptador de embudo |