Learn More
asecos™ Embudo
Código de producto. 17806576 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17806576 Acero inoxidable cada uno
17826456 Acero cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17806576 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 36486
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Un embudo es ideal para llenar de forma fácil y segura contenedores de seguridad.
  • Embudo para facilitar el llenado de contenedores de seguridad
Especificaciones
Tipo de producto Embudo
Color Gris
Para utilizar con (aplicación) Verter líquidos
Material Acero inoxidable
Cantidad 1
Anchura (imperial) 4,33 in
Anchura (métrico) 110.00 mm
Altura (imperial) 9,06 in
Altura (métrico) 230.00 mm
Peso (imperial) 1.54 lb.
Peso (métrico) 0.7 kg