Learn More
Kimble™ Embudo de vidrio
Código de producto. 11858522
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11858522 15 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 11858522 Proveedor Kimble™ N.º de proveedor 9537010000
Mida y filtre sustancias en el laboratorio con el embudo de vidrio Kimble™, una herramienta esencial en la experimentación.
  • Peso: 0,8kg
  • Vidrio transparente
  • Graduado para una medición precisa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 25 mm
Capacidad (métrico) 15 ml
Material Vidrio
Tipo de producto Embudo