Learn More
Fungisterol, TRC
Código de producto. 30008479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008479 25 mg 25 miligramos
30005908 50 mg 50 miligramos
30005010 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008479 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF86280525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 516-78-9
Fórmula molecular C28 H48 O
Peso molecular (g/mol) 400.68
Sinónimo 5α-Ergost-7-en-3beta-ol, (3beta,5alpha)-Ergost-7-en-3-ol, (24S)-24-Methyl-5alpha-cholest-7-en-3beta-ol, (24S)-Ergost-7-en-3beta-ol, 7-Ergostenol, delta7-Campestenol, delta7-Campesterol, gamma-Ergostenol
Nombre IUPAC (3S,5R,9R,10S,13R,14R,17R)-10,13-dimetil-17-[(1R,4S)-1,4,5-trimetilhexil]-2,3,4,5,6,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-ol
SMILES CC(C)[C@@H](C)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC[C@@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fungisterol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H48O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h10,18-22,24-26,29H,7-9,11-17H2,1-6H3/t19-,20+,21+,22-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.3705
Porcentaje de pureza >95%