Learn More
Fungilab™ Cámaras de separación Fungicrom (TLC)
Código de producto. 11896511
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Cámara de separación Miniplak
Anchura (métrico):
20 cm
Anchura (imperial):
7,9 in
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tipo Anchura (métrico) Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
11896511 Cámara de separación Miniplak 20 cm 7,9 in 1 PCS
1 options
Código de producto. 11896511 Proveedor Fungilab™ N.º de proveedor MPLAK
Cantidad Precio
1 294.65€ / paquete de 1
6 260.94€ / paquete de 1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para su uso con cromatografía de capa fina.
Cámara Normaplak (NPLAK)
  • Cuerpo de vidrio templado con una base plana y bordes superiores lisos y pulidos
  • Para placas de 200 x 200 mm
  • Disponibles con o sin tapa
  • Tapa con mango, con base lisa y pulida, que forma un cierre hermético con el cuerpo de la cámara
Cámara Multiplak (MPLAK)
  • Cuerpo de vidrio templado con una base plana y bordes superiores lisos y pulidos
  • Con ranuras adicionales en el interior, que permiten el almacenamiento de hasta cinco placas de 200 x 200 mm
  • Se utiliza especialmente para los análisis cuantitativos y sirve también para almacenar las placas en un ambiente protegido
  • Disponibles con o sin tapa
  • Tapa con mango, con base lisa y pulida, que forma un cierre hermético con el cuerpo de la cámara
Cámara Miniplak (miplak)
  • Cuerpo de vidrio templado con una base plana y bordes superiores lisos y pulidos
  • Para placas de 100 x 100 mm
  • Disponibles con o sin tapa
  • Tapa con mango, con base lisa y pulida, que forma un cierre hermético con el cuerpo de la cámara
Cámara Rollerplak (RPLak)
  • Cuerpo fabricado en vidrio templado soplado en forma de cilindro, con base plana
  • Para placas de 200 x 100 mm
  • También sirve para cromatografía en papel
  • Disponibles con o sin tapa
  • Tapa en forma de sombrero
Especificaciones
Tipo de tapón Tapa con tirador
Material Plástico
Tipo Cámara de separación Miniplak
Para utilizar con (equipo) Cromatografía de capa fina
Incluye Válvula de chorro de 0,7 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20 × 20 × 13 cm
Longitud (imperial) 7,8 in
Longitud (métrico) 20 cm
Anchura (imperial) 7,9 in
Anchura (métrico) 20 cm
Altura (imperial) 5,1 in
Altura (métrico) 13 cm
Fondo (imperial) 1,9 in
Fondo (métrico) 5 cm