Learn More
Gibco™ FunctionMAX™ TiterEnhancer, aditivo AGT™
Descripción
TiterEnhancer FunctionMAX™ utiliza una nueva tecnología para combinar nutrientes clave en un aditivo funcional altamente concentrado (150 g/l), pH neutro, definido químicamente, sin material de origen animal, diseñado para reforzar los alimentos existentes y ampliar la productividad de las plataformas estándar de lotes alimentados de alta densidad celular. TiterEnhancer FunctionMAX™ está disponible tanto en este formato líquido como en un formato seco AGT™ y es estable durante más de un año. TiterEnhancer FunctionMAX™ ofrece:
Hasta el doble de títulos anteriores de lotes alimentados
Ingredientes muy concentrados
Formato pH neutro fácil de usar
Entrega especializada de ingredientes encontrados en medio de base, nada exótico
Usar esto es económico
Cuando elegir TiterEnhancer FunctionMAX™:
Si usted tiene una caída en la productividad específica al final de un cultivo de lotes alimentados de alta densidad, TiterEnhancer FunctionMAX™ puede ser capaz de mejorar sus títulos
Si tiene un cultivo de lotes alimentados de densidad celular de pico extremadamente bajo, puede consultar con los servicios PD-Direct™ para obtener asesoramiento sobre la adaptación celular y/o la optimización de lotes alimentados
Si usted tiene una caída en la productividad específica al final de un cultivo de lotes alimentados de alta densidad y aún necesita títulos más altos, puede consultar con los servicios PD-Direct™ para obtener consejo sobre la optimización del lote alimentado
Hasta el doble de títulos anteriores de lotes alimentados
Hemos demostrado un 35–120 % de mejoras en el título del producto cuando TiterEnhancer FunctionMAX™ fue añadido a los procesos existentes o como un reemplazo parcial de la alimentación (Figuras 1–3), lo que resulta en una menor proporción total de la adición de alimentación. Estos aumentos se lograron principalmente manteniendo una productividad específica a lo largo de cada proceso de lote alimentado. Las mejoras se observaron inmediatamente y sin optimización de procesos. También hemos demostrado que la adición de bajo volumen de TiterEnhancer FunctionMAX™ fue suficiente para mejorar los títulos de varios procesos utilizando diferentes medios y alimentaciones comercialmente disponibles, con aquellos que tienen densidades celulares más altas viendo el mayor beneficio. Este aditivo no está diseñado para reemplazar completamente otros suplementos alimenticios que proporcionan ingredientes adicionales que no se encuentran en TiterEnhancer FunctionMAX™.
Ingredientes altamente concentrados
La tecnología utilizada para entregar este aditivo funcional promete transformar el bioprocesamiento de fármacos recombinantes aumentando las concentraciones de ingredientes principales a niveles que están fuera del alcance utilizando enfoques convencionales. Se logra una concentración de 150 g/L con TiterEnhancer FunctionMAX™ (comparado con 20–25 g/l para la mayoría de los medios basales), y se ha demostrado que es estable en formato seco o líquido durante más de un año.
Formato pH-neutro fácil de usar
La reconstitución del formato seco AGT™ es sorprendentemente simple (añadir agua y remover), con todos los componentes entrando en solución. No es necesario ajustar el pH, y al ser pH neutro es más seguro en el manejo y uso que las alternativas de pH extremo. Como aditivo de pH neutro, este producto ayudará a evitar las complicaciones del biorreactor que a menudo se observan con suplementos de pH extremo. Además, el líquido es muy estable—, tanto para que la versión en formato líquido se hace del mismo material de formato seco AGT™ que también se puede comprar. El líquido se proporciona para ensayos a pequeña escala y el formato seco AGT™ para la ampliación sin problemas en el uso.
Entrega especializada de ingredientes encontrados en medios de base—nada exótico
TiterEnhancer FunctionMAX™ no introduce nuevos ingredientes en el proceso de lote alimentado; simplemente proporciona los mismos ingredientes principales encontrados en los medios basales que las células necesitan en una fase tardía en el cultivo para mantener su productividad. Además, la tecnología utilizada para combinar estos ingredientes no introduce ningún ingrediente adicional. Tampoco contiene factores de crecimiento o componentes no definidos como hidrolizados. Se puede solicitar una referencia DMF (archivo principal sobre fármacos) para este producto con el fin de garantizar a las autoridades reguladoras que no hay sustancias o ingredientes en la formulación que puedan crear problemas regulatorios.
Economías en uso
TiterEnhancer FunctionMAX™ está diseñado para ofrecer una adición de alto valor y altamente concentrada al proceso de lotes alimentados. Considere que proporciona 7 veces la concentración del ingrediente de un medio basal y puede proporcionar hasta una duplicación del título. Además, en el uso normal de aproximadamente un 10 % del volumen de trabajo, el precio real por litro de uso es similar al de los medios basales.
Cuando elegir TiterEnhancer FunctionMAX™:
Hasta el doble de títulos anteriores de lotes alimentados
Hemos demostrado un 35–120 % de mejoras en el título del producto cuando TiterEnhancer FunctionMAX™ fue añadido a los procesos existentes o como un reemplazo parcial de la alimentación (Figuras 1–3), lo que resulta en una menor proporción total de la adición de alimentación. Estos aumentos se lograron principalmente manteniendo una productividad específica a lo largo de cada proceso de lote alimentado. Las mejoras se observaron inmediatamente y sin optimización de procesos. También hemos demostrado que la adición de bajo volumen de TiterEnhancer FunctionMAX™ fue suficiente para mejorar los títulos de varios procesos utilizando diferentes medios y alimentaciones comercialmente disponibles, con aquellos que tienen densidades celulares más altas viendo el mayor beneficio. Este aditivo no está diseñado para reemplazar completamente otros suplementos alimenticios que proporcionan ingredientes adicionales que no se encuentran en TiterEnhancer FunctionMAX™.
Ingredientes altamente concentrados
La tecnología utilizada para entregar este aditivo funcional promete transformar el bioprocesamiento de fármacos recombinantes aumentando las concentraciones de ingredientes principales a niveles que están fuera del alcance utilizando enfoques convencionales. Se logra una concentración de 150 g/L con TiterEnhancer FunctionMAX™ (comparado con 20–25 g/l para la mayoría de los medios basales), y se ha demostrado que es estable en formato seco o líquido durante más de un año.
Formato pH-neutro fácil de usar
La reconstitución del formato seco AGT™ es sorprendentemente simple (añadir agua y remover), con todos los componentes entrando en solución. No es necesario ajustar el pH, y al ser pH neutro es más seguro en el manejo y uso que las alternativas de pH extremo. Como aditivo de pH neutro, este producto ayudará a evitar las complicaciones del biorreactor que a menudo se observan con suplementos de pH extremo. Además, el líquido es muy estable—, tanto para que la versión en formato líquido se hace del mismo material de formato seco AGT™ que también se puede comprar. El líquido se proporciona para ensayos a pequeña escala y el formato seco AGT™ para la ampliación sin problemas en el uso.
Entrega especializada de ingredientes encontrados en medios de base—nada exótico
TiterEnhancer FunctionMAX™ no introduce nuevos ingredientes en el proceso de lote alimentado; simplemente proporciona los mismos ingredientes principales encontrados en los medios basales que las células necesitan en una fase tardía en el cultivo para mantener su productividad. Además, la tecnología utilizada para combinar estos ingredientes no introduce ningún ingrediente adicional. Tampoco contiene factores de crecimiento o componentes no definidos como hidrolizados. Se puede solicitar una referencia DMF (archivo principal sobre fármacos) para este producto con el fin de garantizar a las autoridades reguladoras que no hay sustancias o ingredientes en la formulación que puedan crear problemas regulatorios.
Economías en uso
TiterEnhancer FunctionMAX™ está diseñado para ofrecer una adición de alto valor y altamente concentrada al proceso de lotes alimentados. Considere que proporciona 7 veces la concentración del ingrediente de un medio basal y puede proporcionar hasta una duplicación del título. Además, en el uso normal de aproximadamente un 10 % del volumen de trabajo, el precio real por litro de uso es similar al de los medios basales.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | SecurTainer |
| Descripción | Sin material de origen animal, definido químicamente y sin proteínas |
| Formulario | Polvo (AGT) |
| Tipo de producto | CHO |
| Esterilidad | No estéril |
| Línea de productos | TiterEnhancer FunctionMAX |
| Cantidad | 10L |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Tipo de muestra | Mamífero |